Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Glc beta(1-4)Glc-β-pNP

N0867-100MG
TCIAN0867-100MGEA 112 EUR InStock
TCIAN0867-100MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside ≥98.0% (par HPLC)
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside


Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
MW: 463,39 g/mol
Point de fusion: 245°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069845
Numéro CAS: 3482-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -80.0 to -84.0 deg (C=1, methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité