Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention

N0869-5G
TCIAN0869-5GEA 55 EUR InStock
TCIAN0869-5G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate


Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Point de fusion: 190°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 14,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a49a68e65094ac0b2e419c05b010eebe04d8f4&vid=7f740e775a83e0795684293b8e8a09a40a81d02c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
Nitrite ion detection test (Griess method) to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité