Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrofurantoin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

N0883-25G
TCIAN0883-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0883-25G
Nitrofurantoin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nitrofurantoin


Formule: C₈H₆N₄O₅
Point de fusion: 268°C
Numéro MDL: MFCD00003224
Numéro CAS: 67-20-9
EINECS: 200-646-5
Merck Index: 14,06599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité