Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-D-Glucopyrannoside de nonyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0909-1G
TCIAN0909-1GEA 153 EUR InStock
TCIAN0909-1G
β-D-Glucopyrannoside de nonyle ≥98.0% (par GC)
β-D-Glucopyrannoside de nonyle


Formule: C₁₅H₃₀O₆
Point de fusion: 70°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063300
Numéro CAS: 69984-73-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a3897a2e8ed6b3466d09af748ad3fa40d87b22&vid=82a3897a2e8ed6b3466d09af748ad3fa40d87b22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -30.0 deg (C=1、MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité