Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disialylnonasaccharide-beta-pNP ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: SG-pNP

N0913-1MG
TCIAN0913-1MGEA 218 EUR InStock
TCIAN0913-1MG
Disialylnonasaccharide-beta-pNP ≥98.0% (par HPLC)
Disialylnonasaccharide-beta-pNP


Formule: C₉₀H₁₄₁N₇O₆₄
MW: 2345,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1408055-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité