Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Norcantharidin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Anhydride, rel-(3aR,4R,7S,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic Anhydride

N0914-1G
TCIAN0914-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAN0914-1G
Norcantharidin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Norcantharidin


Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213361
Numéro CAS: 29745-04-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49274581f10400ce8595fdcdced9667fa0678aaf&vid=49274581f10400ce8595fdcdced9667fa0678aaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité