Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Nootkatone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4R,4aS,6R)-4,4a-Dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one

N0920-1G
TCIAN0920-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAN0920-1G
(+)-Nootkatone ≥97.0% (par GC)
(+)-Nootkatone


Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974578
Numéro CAS: 4674-50-4
EINECS: 225-124-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a65cf36a9e3e482d2f0fedad552a9a791a62fb74&vid=a65cf36a9e3e482d2f0fedad552a9a791a62fb74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +170 to +180 deg (C=1、EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité