Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nevirapine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one

N0922-200MG
TCIAN0922-200MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAN0922-200MG
Nevirapine ≥98.0% (par GC)
Nevirapine


Formule: C₁₅H₁₄N₄O
MW: 266,30 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866928
Numéro CAS: 129618-40-2
Merck Index: 14,06490
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9544c9b8e10d50d8d31cadaa642ab8f55c8a0d7&vid=c9544c9b8e10d50d8d31cadaa642ab8f55c8a0d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité