Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-NAphthalenebis(trifluoromethanesulphonate), 1,5-Naphthaleneditriflate

N0925-5G
TCIAN0925-5GEA 121 EUR InStock
TCIAN0925-5G
1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
1,5-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)


Formule: C₁₂H₆F₆O₆S₂
MW: 424,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD23380211
Numéro CAS: 152873-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6003cf15615113d032d9d136ff0826e65e226a&vid=9a6003cf15615113d032d9d136ff0826e65e226a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité