Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (10-(Naphthalen-2-yl)anthracen-9-yl)boronic acid

N0929-1G
TCIAN0929-1GEA 102 EUR InStock
TCIAN0929-1G
10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid


Formule: C₂₄H₁₇BO₂
MW: 348,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD11973625
Numéro CAS: 597554-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22234e34896f85cf0dd7dc41e1b148b59b84ff66&vid=22234e34896f85cf0dd7dc41e1b148b59b84ff66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité