Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

ß-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (β-NADP) ≥83.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Synonyms: NADP+, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, oxidized, Coenzyme II, β-Triphosphopyridine Nucleotide, TPN, Nadide phosphate, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium

N0943-100MG
TCIAN0943-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAN0943-100MG
ß-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (β-NADP) ≥83.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Phosphate de nadide


Formule: C₂₁H₂₈N₇O₁₇P₃
MW: 743,41 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067537
Numéro CAS: 53-59-8
EINECS: 200-178-1
Merck Index: 14,06348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1728fe613a4bd9edb7aef55d20710aea50969bd8&vid=b0a679c7c0b2e9fd4f55b44e70e9ac34c342fbfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 83.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.90 to 13.50 %
abs-ratio (a/b) 0.80 to 0.86 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.19 to 0.23 (E280/E0260)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité