Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc-beta-ethylamine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

N0950-5MG
TCIAN0950-5MGEA 616 EUR InStock
TCIAN0950-5MG
Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc-beta-ethylamine ≥98.0% (par HPLC)
Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc-beta-ethylamine


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999b323d3a1cc1820923991ed3f7878998c50d6c&vid=a21d7ec62750e01138e0013d55d81f4f512444d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.00 to 6.40 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité