Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nortriptyline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0957-5G
TCIAN0957-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAN0957-5G
Nortriptyline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nortriptyline hydrochloride


Formule: C₁₉H₂₁N
Numéro MDL: MFCD00058024
Numéro CAS: 894-71-3
EINECS: 212-973-0
Merck Index: 14,06715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f73442750f3be82f934e92773190edbd65b87c3b&vid=f73442750f3be82f934e92773190edbd65b87c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité