Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noscapine hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0963-5G
TCIAN0963-5GEA 101 EUR InStock
TCIAN0963-5G
Noscapine hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Noscapine hydrochloride hydrate


Formule: C₂₂H₂₃NO₇·HCl·xH₂O
MW: 449,88 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149223
Numéro CAS: 912-60-7
EINECS: 213-014-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afefd9816d207c314d1528e01d6b3abc4098826f&vid=afefd9816d207c314d1528e01d6b3abc4098826f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +47.0 deg (C=0.5, 0.1mol/L HCl) (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 6.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité