6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0999-1G
TCIAN0999-1GEA 165 EUR InStock
TCIAN0999-1G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD03425744
Numéro CAS: 81721-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382b0c029da776342fae6a3226772d009c801d6&vid=f382b0c029da776342fae6a3226772d009c801d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité