Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

N1025-1G
TCIAN1025-1GEA 104 EUR InStock
TCIAN1025-1G
Nonylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nonylphosphonic acid


Formule: C₉H₂₁O₃P
Numéro MDL: MFCD00015842
Numéro CAS: 4730-79-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ce28332c84ec4add964005ca5dfcc7bc0fac06f&vid=9ce28332c84ec4add964005ca5dfcc7bc0fac06f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité