Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

N1061-1G
TCIAN1061-1GEA 137 EUR InStock
TCIAN1061-1G
4-Nitro-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Nitro-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene


Formule: C₁₆H₁₅NO₂
MW: 253,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD27964325
Numéro CAS: 88535-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6917c9d79de5aa14dffab029d5157f26e31444f2&vid=6917c9d79de5aa14dffab029d5157f26e31444f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité