Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitroisophthalic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N1086-5G
TCIAN1086-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAN1086-5G
2-Nitroisophthalic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nitroisophthalic acid


Formule: C₈H₅NO₆
MW: 211,1284 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017007
Numéro CAS: 21161-11-5
EINECS: 244-253-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e638c44d14f13eed5d4aeb43609908a90b864ec1&vid=e638c44d14f13eed5d4aeb43609908a90b864ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité