Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N749 Black Dye ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Black Dye, Tris(tetrabutylammonium) tris(isothiocyanato)(2,2':6',6''-terpyridyl-4,4',4''-tricarboxylato)ruthenium(II)

N1104-100MG
TCIAN1104-100MGEA 310 EUR InStock
TCIAN1104-100MG
N749 Black Dye ≥85.0% (par HPLC)
N749 Black Dye


Formule: C₆₉H₁₁₇N₉O₆RuS₃
MW: 1366,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD02097764
Numéro CAS: 359415-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 10.00 %
Molar extinction coefficient min. 20000 (EtOH, 325 to 335nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité