Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Naphthalen-1-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[(Naphthalen-1-yl)amino]-9,9-diphenyl-9H-fluorene

N1106-1G
TCIAN1106-1GEA 252 EUR InStock
TCIAN1106-1G
N-(Naphthalen-1-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(Naphthalen-1-yl)-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine


Formule: C₃₅H₂₅N
MW: 459,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD26792597
Numéro CAS: 1196694-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité