Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NHS-PEG4-SPDP ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Oxo-1-(pyridin-2-yldisulphanyl)-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid N-Succinimidyl Ester, 3-(2-Pyridyldithio)propionamido-PEG4-NHS Ester, N-Succinimidyl 3-Oxo-1-(pyridin-2-yldisulphanyl)-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oate

N1119-100MG
TCIAN1119-100MGEA 251 EUR InStock
TCIAN1119-100MG
NHS-PEG4-SPDP ≥98.0% (par HPLC)
NHS-PEG4-SPDP


Formule: C₂₃H₃₃N₃O₉S₂
MW: 559,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13185001
Numéro CAS: 1334177-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591e020ba8f4afb0af22ad2d7df93a6d80b5a3ec&vid=85d95d607cb75ec5a935024447c1ba88b70f2b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité