Neohesperidin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside]
N1121-100MG
TCIAN1121-100MGEA 134 EUR InStock
TCIAN1121-100MG
Neohesperidin ≥97.0% (par HPLC)
Neohesperidin
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16661259
Numéro CAS: 13241-33-3
EINECS: 236-216-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité