Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole) ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: NOz

N1137-200MG
TCIAN1137-200MGEA 288 EUR InStock
TCIAN1137-200MG
Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole) ≥95.0% (par HPLC)
Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole)


Formule: C₁₀H₄N₄O₂
MW: 212,17 g/mol
Numéro CAS: 1394221-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 25.00 to 27.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité