Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nelarabine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(beta-D-Arabinofuranosyl)-6-methoxy-9H-purin-2-amine, (2R,3S,4S,5R)-2-(2-Amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol

N1144-100MG
TCIAN1144-100MGEA 347 EUR InStock
TCIAN1144-100MG
Nelarabine ≥98.0% (par HPLC)
Nelarabine


Formule: C₁₁H₁₅N₅O₅
MW: 297,27 g/mol
Point de fusion: 212°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871078
Numéro CAS: 121032-29-9
Merck Index: 14,06442
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.40 to 24.70 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité