N-Acetylneuraminic acid Dimer alpha(2-8) ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac alpha(2-8)Neu5Ac
N1163-10MG
TCIAN1163-10MGEA 244 EUR InStock
TCIAN1163-10MG
N-Acetylneuraminic acid Dimer alpha(2-8) ≥95.0% (par HPLC)
N-Acetylneuraminic acid Dimer alpha(2-8)
Formule: C₂₂H₃₆N₂O₁₇
MW: 600,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 95983-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité