N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8) ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac alpha(2-8)Neu5Ac alpha(2-8)Neu5Ac
N1164-10MG
TCIAN1164-10MGEA 312 EUR InStock
TCIAN1164-10MG
N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8) ≥95.0% (par HPLC)
N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8)
Formule: C₃₃H₅₃N₃O₂₅
MW: 891,78 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 76152-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité