Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nuciferine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-6αβ-aporphine, (R)-1,2-Dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline

N1170-250MG
TCIAN1170-250MGEA 652 EUR InStock
TCIAN1170-250MG
Nuciferine ≥97.0% (par GC)
Nuciferine


Formule: C₁₉H₂₁NO₂
MW: 295,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01664592
Numéro CAS: 475-83-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -148 to -155 deg (C=0.5, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité