Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Necrostatin-1 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

N1174-100MG
TCIAN1174-100MGEA 218 EUR InStock
TCIAN1174-100MG
Necrostatin-1 ≥98.0% (par HPLC)
Necrostatin-1


Formule: C₁₃H₁₃N₃OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056916
Numéro CAS: 4311-88-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 15.40 to 17.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité