Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Octenoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

O0004-10ML
TCIAO0004-10MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAO0004-10ML
trans-2-Octenoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
trans-2-Octenoic acid


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00002706
Numéro CAS: 1871-67-6
EINECS: 217-491-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité