Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyl-n-octanoate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

O0029-25ML
TCIAO0029-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAO0029-25ML
Butyl-n-octanoate ≥99.0% (par GC)
Butyl-n-octanoate


Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00048918
Numéro CAS: 589-75-3
EINECS: 209-659-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité