Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoamyl n-octanoate (contains 2-Methylbutyl n-Octanoate)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopentyl n-Octanoate, n-Octanoic Acid Isoamyl Ester, Isopentyl octanoate

O0031-25ML
TCIAO0031-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAO0031-25ML
Isoamyl n-octanoate (contains 2-Methylbutyl n-Octanoate)
Isoamyl n-octanoate


Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00048917
Numéro CAS: 2035-99-6
EINECS: 218-004-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité