Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol

O0037-500ML
TCIAO0037-500MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAO0037-500ML
(±)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Octanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: –39°C
Densité: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004591
Numéro CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8711c50eb7a8c5fad6f37fadbb9752d9022375&vid=6b8711c50eb7a8c5fad6f37fadbb9752d9022375&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité