DL-Ornithine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
O0063-1G
TCIAO0063-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0063-1G
DL-Ornithine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00065398
Numéro CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0
Merck Index: 14,06874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fff25d4a202e61b0a4d95b41b9e4a2c02fa2311c&vid=fff25d4a202e61b0a4d95b41b9e4a2c02fa2311c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité