Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium mesoxalate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

O0076-5G
TCIAO0076-5GEA 180 EUR InStock
TCIAO0076-5G
Calcium mesoxalate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium mesoxalate trihydrate


Formule: C₃H₄O₆
Numéro MDL: MFCD00150291
Numéro CAS: 21085-60-9
EINECS: 244-202-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot dilute HCl almost transparency
Drying loss 20.0 to 24.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité