Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N1,N2-Diphenyloxalamide, Oxaldianilide, N,N'-Diphenyloxamide

O0087-25G
TCIAO0087-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAO0087-25G
Oxanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Oxanilide


Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041758
Numéro CAS: 620-81-5
EINECS: 210-653-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité