Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Solvent black 5

Synonyms: 2-Amino-N,N-dipropylacetamide hydrochloride, Nigrosin B, alcohol soluble, Nigrosin soluble in spirit

O0097-25G
TCIAO0097-25G
Solvent black 5
Solvent black 5


Formule: C₈H₁₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00071316
Numéro CAS: 11099-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 565.0 to 569.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (EtOH, 565.0 to 569.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité