Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol ≥95.0% (par UV/Vis)

Fournisseur: TCI

O0101-25G
TCIAO0101-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAO0101-25G
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol ≥95.0% (par UV/Vis)
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0206263e32a8d4b41caa65515c0394116b031a&vid=1d0206263e32a8d4b41caa65515c0394116b031a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 95.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
Lambda max. 496.0 to 500.0 nm (CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité