Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perchlorocyclopentène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perchlorocyclopentene, Octachlorocyclopentene

O0109-5G
TCIAO0109-5GEA 121 EUR InStock
TCIAO0109-5G
Perchlorocyclopentène ≥98.0% (par GC)
Perchlorocyclopentène


Formule: C₅Cl₈
MW: 343,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145025
Numéro CAS: 706-78-5
EINECS: 211-894-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92a0bd03602f8039e4773b0187225c4ccf023658&vid=92a0bd03602f8039e4773b0187225c4ccf023658&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité