Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-octyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Octyloxy)benzoic acid

O0117-25G
TCIAO0117-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAO0117-25G
Acide 4-octyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-octyloxybenzoïque


Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013993
Numéro CAS: 2493-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24626a40c667de65e943e28eaa01c32aea083523&vid=24626a40c667de65e943e28eaa01c32aea083523&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité