Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octane ≥98.5% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

O0118-100ML
TCIAO0118-100MLEA 270 EUR InStock
TCIAO0118-100ML
n-Octane ≥98.5% (par GC) pour spectrophotométrie
n-Octane


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: –57°C
Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d1aad7bdf5c4ca241411dda5ad0d0cdd320c89f&vid=02732d3d1626619b13bbb3effbbd1ca92ee7a226&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (220nm) max. 0.150
Absorbance (230nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité