Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxalate de diéthyle ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester

O0120-250ML
TCIAO0120-250MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAO0120-250ML
Oxalate de diéthyle ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Oxalate de diéthyle


Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: –41°C
Densité: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009119
Numéro CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
ONU: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d375962fe29e33bdfc9d417b24c235135349ee6&vid=b434343e3bf3a706577d6a3c8f9323ad17e7f641&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (320nm) max. 0.500
Absorbance (330nm) max. 0.150
Absorbance (340nm) max. 0.070

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité