Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Octyne ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

O0125-5ML
TCIAO0125-5MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAO0125-5ML
2-Octyne ≥99.0% (par GC)
2-Octyne


Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 0,7596 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00027302
Numéro CAS: 2809-67-8
EINECS: 220-553-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e1fa735fe72fa45216b895d0e9e7d590b938d5a&vid=831f4eed563f9051fb46892787b4ecf9fdd93af2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité