Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Octyne ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

O0126-5ML
TCIAO0126-5MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAO0126-5ML
3-Octyne ≥99.0% (par GC)
3-Octyne


Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: –103.9 °C
Densité: 0,7529 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027276
Numéro CAS: 15232-76-5
EINECS: 239-280-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57e7b15a6756538e3ed379b8465e09a341508021&vid=57e7b15a6756538e3ed379b8465e09a341508021&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité