Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Octanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol

O0155-5ML
TCIAO0155-5MLEA 121 EUR InStock
TCIAO0155-5ML
4-Octanol ≥97.0% (par GC)
4-Octanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,835 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00014409
Numéro CAS: 589-62-8
EINECS: 209-654-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=168d3dac1376b1a8721d250b69026c8c206d3bef&vid=168d3dac1376b1a8721d250b69026c8c206d3bef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité