Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyl n-octanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-caprylicacidisopropylester, n-Octanoic Acid Isopropyl Ester

O0157-25ML
TCIAO0157-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAO0157-25ML
Isopropyl n-octanoate ≥97.0% (par GC)
Isopropyl n-octanoate


Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,30 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00059256
Numéro CAS: 5458-59-3
EINECS: 226-721-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité