Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Octanelactame ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Octanolactam, 2-Azacyclononanone

O0162-10G
TCIAO0162-10GEA 129 EUR InStock
TCIAO0162-10G
8-Octanelactame ≥98.0% (par GC)
8-Octanelactame


Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00003273
Numéro CAS: 935-30-8
EINECS: 213-300-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86a47d56eae4e6883219792f59627c1a4ab1444&vid=e86a47d56eae4e6883219792f59627c1a4ab1444&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité