Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0165-25G
TCIAO0165-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAO0165-25G
Octadécyltriéthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Octadécyltriéthoxysilane


Formule: C₂₄H₅₂O₃Si
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 189°C
Numéro MDL: MFCD00039875
Numéro CAS: 7399-00-0
EINECS: 230-995-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34a95ef7a3ed4087f1c2f5dcfd71100a35bad4ca&vid=34a95ef7a3ed4087f1c2f5dcfd71100a35bad4ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité