Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,4-Octadiene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans

Fournisseur: TCI
Danger

O0170-1ML
TCIAO0170-1MLEA 318 EUR InStock
TCIAO0170-1ML
1,4-Octadiene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans
1,4-Octadiene (cis and trans mixture)


Formule: C₈H₁₄
MW: 110,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027235
Numéro CAS: 5675-25-2
EINECS: 227-132-3
ONU: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04fddda4cc85c57c63671bec4bd783536d5a6f4&vid=9ffaddaa6bd28198bcf61620bd98ae13a288e181&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité