Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Octadecyl-4-(4-phenyl-1,3-butadienyl)pyridinium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

O0193-1G
TCIAO0193-1GEA 421 EUR InStock
TCIAO0193-1G
1-Octadecyl-4-(4-phenyl-1,3-butadienyl)pyridinium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1-Octadecyl-4-(4-phenyl-1,3-butadienyl)pyridinium bromide


Formule: C₃₃H₅₀BrN
MW: 540,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060045
Numéro CAS: 165678-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité