Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octanol-1 ≥99.5% (par GC) pour détermination des coefficients de partage

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Octanol

O0212-500ML
TCIAO0212-500MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAO0212-500ML
Octanol-1 ≥99.5% (par GC) pour détermination des coefficients de partage
Octanol-1


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –16°C
Densité: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a160f89379ce190bafee63d3727c247f67d2e446&vid=f6d50283011f90b38b18034ba69afe241c09b1f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité